Principaux documents
298441
Sigma-Aldrich
Chloroborane methyl sulfide complex
Synonyme(s) :
Boron monochloride methyl sulfide complex, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Monochloroborane-dimethyl sulfide, monoChloroborane methyl sulfide complex
50 G
300,00 $
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
300,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S·BH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
Clé InChI
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Substitution reactions
  • Boronation reactions
  • Preparation of diborylamines
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
  • Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
  • Addition reaction with α-pinene
Reagent for hydroboration and synthesis of chlorodialkylboranes.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter