Principaux documents
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Synonyme(s) :
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
5 G
128,00 $
25 G
446,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128,00 $
25 G
446,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Contient
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
Clé InChI
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene[1]
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)[2]
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers[3]
  • for polymers[4][5]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)