Principaux documents
242349
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Synonyme(s) :
2-Methoxyethyl chloride
5 G
66,90 $
100 G
186,00 $
66,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
66,90 $
100 G
186,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.54
Beilstein:
1731028
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
89-90 °C (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES 
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethyl methyl ether (2-Methoxyethyl chloride) was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nasser A Hassan et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(4), 379-390 (2007-05-05)
The reaction of compounds 1, 2, 3, 4, or 13 with 2-chloroethyl methyl ether or 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, afforded some acyclic and cyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. Furthermore, cyclic C-nucleosides 24 and 25 were prepared from the reaction of 20, 21
Vladimir G Krasovskiy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-07-02)
A number of dicationic ionic liquids with a disiloxane linker between imidazolium cations and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion were synthesized and characterized. Melting points, viscosity, and volatility in a vacuum were measured; the thermal and hydrolytic stability of ionic liquids were also
P T K Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(27), 8818-8826 (2017-04-01)
B(C