242632
2-Chloroethyl methyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
2-(Methylthio)ethyl chloride, Hemisulfur mustard
180,00 $
About This Item
180,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
MYFKLQFBFSHBPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup