293830
1,2-Bis(trimethylsiloxy)cyclobutene
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
58-59 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC1=C(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-13(2,3)11-9-7-8-10(9)12-14(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
WOBRFSDEZREQAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- functionalized decalins, required for the total synthesis of various sesquiterpenes and diterpenes
- angularly substituted bicyclo[4.3.0]nona-2,5-diones and bicyclo-[4.4.0]deca-2,5-diones
- 3-methoxyestra-1,3,5,8,14-pentaen-17-one
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter