292648
Dihydrofluorescein diacetate
97%
Synonyme(s) :
Diacetyldihydrofluorescein
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
213-215 °C (lit.)
Solubilité
acetone: 50 mg/mL
Fluorescence
λex 272 nm in methanol
λex 490; λem 514 (Reaction product)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C(c3ccc(OC(C)=O)cc3Oc2c1)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H18O7/c1-13(25)29-15-7-9-19-21(11-15)31-22-12-16(30-14(2)26)8-10-20(22)23(19)17-5-3-4-6-18(17)24(27)28/h3-12,23H,1-2H3,(H,27,28)
Clé InChI
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable