Documents
292613
Sigma-Aldrich
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonic acid dipotassium salt
Synonyme(s) :
Bis-ANS
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
636.78
Conseil de l'Europe Nº :
0000
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
Remplacé(e)(s) par