D4162
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonic acid dipotassium salt
fluorescent probe
Synonyme(s) :
Bis-ANS
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol with 1 M NH4OH: 5 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N2O6S2.2K/c35-41(36,37)29-15-7-13-25-23(17-19-27(31(25)29)33-21-9-3-1-4-10-21)24-18-20-28(34-22-11-5-2-6-12-22)32-26(24)14-8-16-30(32)42(38,39)40;;/h1-20,33-34H,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
VWLWTJHKQHRTNC-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3