Principaux documents
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
75%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
75%
Chaîne SMILES 
CC1=CCCC(C)=CCC1
Autres remarques
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene