291366
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
Clé InChI
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable