291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
Synonyme(s) :
Kryptofix® 221
849,00 $
About This Item
849,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5018 (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
Clé InChI
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | 8.10646 | 308579 | 8.10647 |
---|---|---|---|
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
refractive index n20/D 1.5018 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.516 | refractive index - |
density 1.111 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 0.995 g/mL at 25 °C | density - |
Application
Informations légales
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup