Documents
308579
Sigma-Aldrich
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene solution
50 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H36N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.53
Numéro Beilstein :
586455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.516
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
Clé InChI
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
Application
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene can be used as a model ligand:
  • In the metal-ligand complex formation studies to predict ligand coordination with metal ions (Eu & Gd) using magnetic resonance imaging (MRI) technique.
  • In the study of coordination environment as well as redox and electronic properties of its YbII complexes.
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Spectroscopic and Electrochemical Trends in Divalent Lanthanides through Modulation of Coordination Environment
Jenks TC, et al.
Inorganic Chemistry, 59(4), 2613-2620 (2020)
Screening of ligands for redox-active europium using magnetic resonance imaging
Corbin BA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(19), 5274-5279 (2018)