Principaux documents
274984
Sigma-Aldrich
18-Crown-6
≥99.0%
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
1 G
104,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
104,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Beilstein:
1619616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Pf
42-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clé InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
18-Crown-6 is a macrocyclic polyether used to synthesize ionic liquid based crown-ether coordination compounds.[1] [2]
18-Crown-6 is the simplest crown ether that can be prepared by reacting triethylene glycol with triethylene glycol dichloride in the presence of potassium hydroxide as a base. 18-Crown-6 can solubilize metal salts, particularly potassium salts, in nonpolar and dipolar aprotic solvents. Thus, it is widely used as a phase transfer catalyst. It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.[3][4]
Application
Peut être utile en tant que catalyseur de transfert de phase
18-Crown-6 can be used as a catalyst for:       
  • N-alkylation of heterocyclic compounds in the presence of tert-butoxide base.[5]      
  • Allylation of aldehydes to corresponding homoallylic alcohols using potassium allyltrifluoroborate.[6]     
  •   Preparation of N-propargylpyrrole by the reaction of pyrrole with potassium hydroxide.[4]     
  •   Polymerization of methacrylic esters and hindered alkyl acrylates.[4]       
  • Chemoselective reduction of fused tetrazoles with NaBH4 and potassium hydroxide.[7]
18-Crown-6 can solubilize metal salts, particularly potassium salts, in nonpolar and dipolar aprotic solvents. Thus, it is widely used as a phase transfer catalyst.[8][9] It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.[10][11]
Autres remarques
Polyéthers macrocyclique avec des unités répétitives (-CH2CH2O). Les composés sont des ionophores (forment des complexes stables avec des cations).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
18-Crown-6
Liotta, Charles, L and Berkner, Joachim
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Gokel, G.W.
Crown Ethers and Cryptands (1991)
Improved synthesis and efficient chemoselective reduction of fused tetrazoles under phase-transfer conditions
Desai ND and Shah RD
Synthesis, 2006(19), 3275-3279 (2006)
Principles and synthetic applications in crown ether chemistry
Gokel, George W and Durst, H Dupont
Synthesis, 1976(03), 168-184 (1976)
Magnetic blocking at 10 K and a dipolar-mediated avalanche in salts of the bis (?8-cyclooctatetraenide) complex [Er (COT) 2]?.
Meihaus K R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(47), 17952-17957 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf