Principaux documents
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
Synonyme(s) :
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
1 G
96,60 $
5 G
415,00 $
96,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
96,60 $
5 G
415,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
245-965-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
112-115 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
Clé InChI
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Application
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable