203211
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
463,00 $
About This Item
463,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a chemical vapor deposition(CVD) precursor to fabricate erbium oxide thin films with high dielectric constant.[1]
- As a dopant to prepare specialty silica optical fibers.[2]
- As a catalyst for the rapid stereoselective synthesis of trans-4,5-diaminocyclopent-2-enones.[3]
- To fabricate a hybrid Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate with long-lived infrared luminescence.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.