Key Documents
282847
Sigma-Aldrich
2-Nitroresorcinol
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
Clé InChI
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable