Principaux documents
D99250
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
95%
Synonyme(s) :
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal, NSC 407851, NSC 77101
25 G
345,00 $
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
345,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.26
Beilstein:
1785614
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pb
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
  • Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
  • α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
  • Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter