218766
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 4-Methylaniline-2-sulfonic acid
89,90 $
About This Item
89,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Solubilité
water: soluble 6 g/L at 20 °C
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable