Principaux documents
334707
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
99%
5 G
259,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
259,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6F4I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Pf
49-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clé InChI
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene.[1] 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Cullen WR and Wu AW.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
Davy KJP, et al.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)