102016
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
96%
71,10 $
About This Item
71,10 $
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
Densité
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10
Clé InChI
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter