Documents
281905
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.63
Numéro Beilstein :
3655929
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
Chaîne SMILES 
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Tolylhydrazine hydrochloride has been used in the preparation of o-tolylhydrazone of D-galactose.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
The detection of galactose in urine.
F S FOWWEATHER
The Biochemical journal, 55(4), 718-720 (1953-11-01)