Documents
278769
Sigma-Aldrich
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene, mixture of endo and exo
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5055 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
Application
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene has been used in the preparation of bicyclo[3.2.1]oct-2-ene by Birch reduction.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nuclear magnetic resonance studies. XXX. Hydrogen-deuterium exchange in bicyclo [3.2. 1] and-[2.2. 2] octenes through allylic and vinylic anions.
Cheng AK and Stothers JB.
Canadian Journal of Chemistry, 55(1), 50-55 (1977)