8.51062
Dmab-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Dmab-OH, 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
About This Item
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c2ccc(cc2)CO)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable