Documents
R429686
N-[(1E,3E,5E)-5-(3-METHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-OXAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-PENTADIENYL]-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.42
Numéro MDL:
Autres remarques