Principaux documents
550809
Sigma-Aldrich
Phenylguanidine carbonate salt
≥99%
Synonyme(s) :
1-Phenylguanidine carbonate, N-Phenylguanidine carbonate
25 G
112,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
112,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC(=NH)NH2·(H2CO3)x
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Pf
149-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(O)=O.NC(=N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4)
Clé InChI
XDSYAIICRRZSJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylguanidine carbonate salt may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • (E)-methyl 2-(2-((6-cyclopropyl-2-(phenylamino)pyrimidin-4-yloxy)methyl)phenyl)-3-methoxyacrylate[1]
  • cyprodinil[2]
  • 5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine[3]
  • ethyl 1-methyl-8-(phenylamino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate[4]
  • 2-(phenylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrimidine derivatives[5]
Reactant involved in synthesis of polo-like kinase 1 inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
An unusual Michael addition of 3, 3-dimethoxypropanenitrile to 2-aryl acrylates: a convenient route to 4-unsubstituted 5, 6-dihydropyrido [2, 3-d] pyrimidines.
Berzosa X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(2), 487-490 (2009)
Synthesis and SAR of new pyrazolo [4, 3-h] quinazoline-3-carboxamide derivatives as potent and selective MPS1 kinase inhibitors.
Caldarelli M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(15), 4507-4511 (2011)
Synthesis of bactericide Cyprodinil.
Qu J, et al.
Zhejiang Gongye Daxue Xuebao (Journal of Zhejiang University of Technology), 1, 7-7 (2012)
Synthesis of (E)-Methyl 2-(2-((6-cyclopropyl-2-(phenylamino) pyrimidin-4-yloxy) methyl) phenyl)-3-methoxyacrylate and Its Fungicidal Activity.
Li HC, et al.
Agrochemicals, 4, 6-6 (2009)
Solvent-Free Synthesis of 2-(Phenylamino)-4-(trifluoromethyl)-1, 6-dihydropyrimidine Derivatives Catalyzed by Sulfamic Acid.
Shen S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(5), 1033-1037 (2012)