Principaux documents
274860
Sigma-Aldrich
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Terephthalaldehyde diethyl acetal
5 G
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
105,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2CHC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Beilstein:
4293872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of 4-(diethoxymethyl)benzyl alcohol[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide