Principaux documents
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
500 MG
359,00 $
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
359,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1721825
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clé InChI
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable