Principaux documents
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
5 ML
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
173,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥92.5% (GC)
Forme
liquid
pb
29-31 °C/3 hPa
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
Clé InChI
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1