Principaux documents
268593
Sigma-Aldrich
Cyclopentanepropionyl chloride
98%
Synonyme(s) :
3-Cyclopentylpropionyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C5H9CH2CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.64
Beilstein:
1856952
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme:
liquid
Essai:
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for