Documents
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2CoCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
236 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable