Principaux documents
382434
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthylamine), (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diamine, (S)-(−)-2,2′-Diamino-1,1′-binaphthalene, (S)-(−)-DABN
1 G
241,00 $
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
241,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H6C10H6NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.35
Beilstein:
2419071
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −157°, c = 1 in pyridine
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
242-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
Clé InChI
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Application
(S)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine may be used in the synthesis of (S)-(+)-N,N′-dimethyl-N,N′-bis{3-[bis-(1-methyl-2-benzimidazolyl methyl)]-amino]-propyl}-1,1′-binaphthyl-2,2′-diamine, an octadentate ligand that can form dinuclear and trinuclear copper(II) complexes.[1] It may also be used in the synthesis of (Sa)-N-[2´-amino-(1,1´-binaphthyl)-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide.[2]
Used in the synthesis of chiral lactones.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
(Sa, S)-N-[2'-(4-Methylphenylsulfonamido)-1, 1'-Binaphthyl-2-Yl] Pyrrolidine-2-Carboxamide: An Organocatalyst for the Direct Aldol Reaction.
Vizoquez SF, et al.
Organic Syntheses, 317-329 (2012)
Models for biological trinuclear copper clusters. Characterization and enantioselective catalytic oxidation of catechols by the copper (II) complexes of a chiral ligand derived from (S)-(-)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine.
Mimmi MC, et al.
Dalton Transactions, 14, 2192-2201 (2004)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)