Documents
259063
Sigma-Aldrich
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
(Carbomethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, NSC 136109
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCH2P(Br)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.26
Numéro Beilstein :
3812975
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
165-170 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].COC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2P.BrH/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for synthesis of:
  • GSK-3 inhibitors using theWittig reaction
  • Substituted furanones for antifungal and cytostatic activities
  • Photochromic dithienylethene derivatives
  • Gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols
  • Highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization
Reactant for:
  • Asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates
  • Studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable