393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Impuretés
<5% 3-phenyl-1-propanol
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Clé InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter