Principaux documents
256919
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride
About This Item
Formule linéaire :
C2H5AlCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 256919 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Pression de vapeur
5 mmHg ( 60 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
115 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
32 °C (lit.)
Densité
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clé InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Autres remarques
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
En option
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl