Principaux documents
251615
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
Dichloro(ethyl)alumane solution
100 ML
95,90 $
800 ML
828,00 $
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
95,90 $
800 ML
828,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2AlCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.95
Beilstein:
4123357
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
5 mmHg ( 60 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in hexanes
Densité
0.729 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clé InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Ethylaluminum dichloride is a strong Lewis acid and a proton scavenger[1] that can be used:
  • To catalyze polymerization of isobutylene.[2]
  • To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.[3]
  • To carry out Pinacol reduction rearrangements.[4]
  • To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Stereochemical aspects of the intramolecular Diels-Alder reactions of methyl deca-2, 7, 9-trienoates. 1. Thermal cyclizations.
Roush W R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(21), 4264-4267 (1980)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)
Kinetic and Mechanistic Studies of the Polymerization of Isobutylene Catalyzed by EtAlCl2/Bis (2-chloroethyl) Ether Complex in Hexanes.
Banerjee S, et al.
Macromolecules, 48(16), 5474-5480 (2015)