Documents
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
Synonyme(s) :
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.10
Numéro Beilstein :
104209
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
91-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable