Principaux documents
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
Synonyme(s) :
(Chloromethyl)trichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.92
Numéro Beilstein :
1811640
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Densité
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F
Point d'éclair (°C)
69 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter