254150
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth trinitrate pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
75-80 °C (lit.)
Pf
30 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Clé InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges