Documents
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
Synonyme(s) :
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BiBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Densité
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic