Principaux documents
467839
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth trinitrate pentahydrate
50 G
200,00 $
250 G
737,00 $
200,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
200,00 $
250 G
737,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Bi(NO3)3 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.07
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
200,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Impuretés
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pb
75-80 °C (lit.)
Pf
30 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
Chaîne SMILES 
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Clé InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines.[1] Convenient reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides.[2]
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Xiao-Dong Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(5), 1597-1605 (2017-03-13)
Bi
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Yukti Arora et al.
Scientific reports, 8(1), 12752-12752 (2018-08-26)
Storage of solar radiation is currently accomplished by coupling two separate devices, one that captures and converts the energy into an electrical impulse (a photovoltaic cell) and another that stores this electrical output (a battery or a supercapacitor electrochemical cell).
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron