223891
Bismuth(III) oxide
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dibismuth trioxide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Taille des particules
10 μm
Chaîne SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Clé InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Bismuth (III) oxide is suitable for dental materials to render them opaque to X-rays.
It is used for the synthesis of pure BiFeO3 perovskite nanoparticles, lead free piezoelectric 0.96(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.04 BaTiO3.
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.