Key Documents
253057
Sigma-Aldrich
Ethyl m-toluate
99%
Synonyme(s) :
3-Methylbenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl m-toluate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter