Principaux documents
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.626 (lit.)
pb
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
Clé InChI
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves