Principaux documents
481408
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylphosphine
97%
Synonyme(s) :
Dicyclohexylchlorophosphine, Dicyclohexylphosphine chloride, Dicyclohexylphosphinous chloride
1 G
127,00 $
5 G
422,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
127,00 $
5 G
422,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
165 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
ClP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Chlorodicyclohexylphosphine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • 1,2-Bis(dicyclohexylphosphinoxy)ethane ligand by reacting with ethylene glycol in the presence of triethylamine via Michaelis−Arbuzov type rearrangements.[1]
  • 1,1,2,2-tetracyclohexyldiphosphine monosulfide ligand by treating with LiS.[2]
It can be also used as a starting material for the preparation of some other ligands such as dicyclohexylphosphine oxide [3], phosphino substituted N-aryl pyrroles [4], di-tert-butyl((dicyclohexylphosphino)methyl)phosphine [5], dicyclohexylcyclopentylphosphine[6]. These ligands are used in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Intramolecular alkyl phosphine dehydrogenation in cationic rhodium complexes of tris (cyclopentylphosphine)
Douglas TM, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(3), 1004-1022 (2008)
Latexin deletion protects against radiation-induced hematopoietic damages via selective activation of Bcl-2 prosurvival pathway.
Zhang, et al.
Haematologica (2023)
Synthesis of 1, 2-bis [(diorgano) phosphino] ethanes via Michaelis-Arbuzov type rearrangements
Baldwin LC and Fink MJ
Journal of Organometallic Chemistry, 646(1-2), 230-238 (2002)
Sterically crowded diphosphinomethane ligands: molecular structures, UV-photoelectron spectroscopy and a convenient general synthesis of t Bu 2 PCH 2 P t Bu 2 and related species
Eisentrager, F, et al.
New. J. Chem., 27(3), 540-550 (2003)
A sulfur mimic of 1, 1-bis (diphenylphosphino) methane: a new ligand opens up
Sues PE, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(36), 4707-4710 (2014)