Principaux documents
251933
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyryl chloride
95%
Synonyme(s) :
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
5 G
59,80 $
25 G
243,00 $
59,80 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
59,80 $
25 G
243,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.45
Beilstein:
1743026
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,80 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
101 °C/37 mmHg (lit.)
Densité
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Clé InChI
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter