161667
10-Undecenoyl chloride
97%
Synonyme(s) :
ψ-Undecenoyl chloride, ψ-Undecylenic acid chloride, 10-Hendecenoyl chloride, Undec-10-enoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
Clé InChI
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter