248509
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)pyrrolidine-2-carbonyl chloride solution
0.1 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)prolyl chloride solution, TPC
67,60 $
About This Item
67,60 $
Produits recommandés
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
Concentration
0.1 M in methylene chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.424
Densité
1.308 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)N1CCC[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H7ClF3NO2/c8-5(13)4-2-1-3-12(4)6(14)7(9,10)11/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
NUOYJPPISCCYDH-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the chiral separation of psychoactive, cathinone- and amphetamine-related drugs using GC-MS technique.[1][2]
- In the estimation of cathinone related drug enantiomers in biological samples like urine and plasma using GC-MS technique.[3][4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable