A96150
Azelaic acid
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
1,7-Heptanedicarboxylic acid, Anchoic acid, Nonanedioic acid
261,00 $
About This Item
261,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.5 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
80%
Forme
powder
pb
286 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
109-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of pH-responsive metallo-hydrogels as potential dye-adsorbing agents, and vitamin B12 carriers.[2]
- Synthesis of fluorescent uranyl (UO22+) coordination polymers.[3]
- Synthesis of various metal-organic frameworks (MOFs) and supramolecular macrocyclic adducts.[4][5]
- Conversion of hydrophobic up-converting rare-earth nanophosphors (UCNPs) into water-soluble, carboxylic acid-functionalized analogs to facilitate conjugation with biomolecules such as streptavidin.[6]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup