246085
Ethyl isobutyrate
99%
Synonyme(s) :
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.01 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 33.8 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
112-113 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup