117714
3-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
m-Anisic acid, m-Methylsalicylic acid
85,80 $
About This Item
85,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
pb
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
105-107 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable